Imprimer
Flacons à culture, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 50.5 EUR
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Flacons à culture, DURAN®
Ballons Flacons de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ces flacons à culture à bord droit sont adaptés aux capuchons Kapsenberg ou métalliques (disponibles séparément).