Imprimer
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 1.9 EUR
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Incubateurs Incubateurs CO₂
La série VIOS Heracell™ a été conçue pour les cultures sensibles telles que les cellules souches et primaires dans la recherche de pointe, l'industrie pharmaceutique et les applications cliniques. Les unités sont disponibles avec un intérieur en acier inoxydable poli électrolytiquement ou en 100% cuivre, disposent d'étagères réglables et perforées, de coins faciles à nettoyer avec port d'accès pratique et porte extérieure réversible pour plus de flexibilité.
  • La technologie THRIVE de circulation de l'air active maintient des conditions homogènes pour éviter
En savoir plus