Imprimer
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubateurs réfrigérés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
390-1338EA 3970 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubateurs réfrigérés
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Ces incubateurs réfrigérés, à convection forcée et à commande de la vitesse du ventilateur (50 - 100%), offrent une plage de température comprise entre 3 et +70 °C. Ils sont dotés d'une chambre interne en acier inoxydable (DIN 1.4016), et d'une finition extérieure en feuille d’acier inoxydable. Les modèles PREMIUM disposent d'une interface intuitive, d'un logiciel simple à utiliser, d'un port USB avec lecteur flash pour copier les données sur une clé USB ou télécharger des programmes. Ils peuvent être connectés via Ethernet ou un réseau Wi-Fi pour un contrôle à distance à partir de n’importeEn savoir plus