Imprimer
Incubateurs à double convection, Heratherm® Advanced Protocol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 2760 EUR
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Incubateurs à double convection, Heratherm® Advanced Protocol
Incubateurs Incubateurs standard
L'incubateur Heratherm® Advanced Protocol est caractérisé par une convection forcée réglable ce qui permet à l'utilisateur de choisir la vitesse de ventilation de 0 à 100%. La vitesse de l'air peut être réglée pour obtenir un débit d'air optimal selon l'application. Ces unités sont recommandées pour une large gamme d'applications de laboratoire exigeantes telles que l'incubation des œufs, le clonage génétique et le stockage chauffé des milieux. Les incubateurs sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable lisse dont les angles arrondis sont faciles à nettoyer. Le système deEn savoir plus