Imprimer

Potassium permanganate ≥99.0% ACS à faible teneur en mercure

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Permanganate de potassium

36675.22 36675.36 36675.A4
36675.22EA 55.3 EUR
36675.22 36675.36 36675.A4
Potassium permanganate ≥99.0% ACS à faible teneur en mercure
Potassium permanganate

Purity: 99.0% min CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Physical Form: Crystalline Density: 2.7 Appearance: Dark purple Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 UN No.: 1490 MDL No.: MFCD00011364

Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Densité: 2.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,7655

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR