Imprimer

Calcium carbonate 99.95-100.05% ACS étalon chélométrique

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Carbonate de calcium

36399.22 36399.36
36399.22EA 76.9 EUR
36399.22 36399.36
Calcium carbonate 99.95-100.05% ACS étalon chélométrique
Calcium carbonate

Purity: 99.95-100.05 CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906

Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 800 °C (déc.)
Densité: 2.930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 14,1657

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR