Imprimer
Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, LaboPlast®/SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5378-5010 5378-5009
331-0335EA 28.2 EUR
331-0335 331-0336
Cuillère à échantillon coudée, poignée longue, LaboPlast®/SteriPlast®
Cuillères
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides.
  • PS, blanc
  • Conditionnement individuel et stérilisation en option
  • Avec forme de cuillère coudée
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Pour usage unique
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient. La cuillère en plastique à poignée longue permet une bonne vidange résiduelle d’un récipient de grande taille et accède également auxEn savoir plus