Imprimer
VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
331-0205EA 211 EUR
331-0205
VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
PE, translucide, avec bouchons en PP noirs.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Anti-fuites
Parfaits pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons. Parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés. Le col extra large simplifie le remplissage et le nettoyage.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.