Imprimer
Échantillonneurs, Liquid-Sampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5326-0001 5326-0002 5326-0004 5326-0003
331-0032EA 295 EUR
331-0032 331-0033 331-0035 331-0034
Échantillonneurs, Liquid-Sampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Acier inoxydable V4A (1,4404). Échantillonneurs pour les liquides de faible à forte viscosité.
  • Faciles à utiliser d'une seule main
  • Entonnoir d'écoulement pour un remplissage plus sûr des flacons à échantillons
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable