Imprimer

Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Potassium sulfocyanure

31480.292EA 0 EUR
31480.292
Potassium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Poids moléculaire: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 175
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Indice Merck: 12,07866

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude) 0,998 - 1,002 mol/l
Aspect Liquide limpide incolore


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR