Imprimer
DNA ladders
Marques : Biotium
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
31084
31084.EA 192 EUR
31084.
DNA ladders
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Ready to use DNA ladders are supplied in 1X loading buffer at an optimal concentration for loading GelRed™ and GelGreen™ precast gels.