Imprimer
Échantillonneur à glace
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5339-1050 5339-0300 5339-0550
300-1049EA 799 EUR
300-1049 300-1047 300-1048
Échantillonneur à glace
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Préleveur conçu pour le prélèvement de produits surgelés, fortement visqueux et pâteux, comme par ex. la glace alimentaire et substances analogues. La lame en forme de foret pénètre d’elle-même dans le produit surgelé. Le cylindre collecteur est facile à retirer grâce à l’accouplement à baïonnette. L’échantillon est alors libéré et peut être retiré.
  • Inox V4A (1.4404), électropoli
  • Stérilisable
  • Nettoyage simple
  • Cylindre collecteur 38 mm Ø