Imprimer
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en fluoropolymère FEP
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
D1075005 D1075001 D1075004 D1075006
300-0275EA 108 EUR
300-0275 300-0271 300-0274 300-0276
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en fluoropolymère FEP
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
Ces sachets en film de fluoropolymère FEP d'une épaisseur de 5 mil, souples et solides, sont thermoscellés sur les quatre côtés pour assurer une résistance chimique complète et empêcher les fuites. Peuvent être utilisés pour l'analyse d'échantillons de gaz, en extrayant des échantillons d'air des systèmes d'évacuation par cheminée, en surveillant la qualité de l'air ou en étalonnant des instruments sur le terrain.
  • Utilisation simple
  • Souple et robuste
  • Totalement résistant aux produits chimiques
  • Ne contaminera pas les échantillons
  • Anti-fuites, thermoscellage
En savoir plus