Imprimer
Échantillonneurs à usage unique, DispoLance
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5393-5560 5393-5561 5393-5570 5393-5571
300-0263EA 141 EUR
300-0263 300-0264 300-0265 300-0266
Échantillonneurs à usage unique, DispoLance
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
The DispoLance samplers can be used for taking large and small sample quantities quickly and easily, directly from bags.
  • Fabrication en salles propres
  • Stérilisation par rayons gamma (en option)
  • Risque de contamination croisée entièrement éliminé
Ils conviennent aux poudres fluides et aux granulés à petits grains.