Imprimer
Échantillonneurs à plusieurs compartiments
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
300-0170EA 346 EUR
300-0170 300-0169 300-0168
Échantillonneurs à plusieurs compartiments
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Échantillonneurs à plusieurs compartiments pour prélèvement dans des sacs à différents niveaux, de poudres, granulés, et matériaux friables non homogènes. Les modèles à compartiments séparés sont utilisés principalement pour l’analyse chimique ou physique ; les modèles à compartiments communicants sont utilisés pour l'analyse microbiologique.
  • Pointe de pénétration en acier inoxydable pour tous les modèles
Conviennent pour la collecte des céréales, semences, riz en vrac dans des camions, silos, conteneurs. Fabriqués en aluminium anodisé ou en acierEn savoir plus