Imprimer
Grattoir toutes couches
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5351-1000
300-0060EA 1010 EUR
300-0060
Grattoir toutes couches
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Le grattoir est un échantillonneur spécial, pour les poudres et les granulés non fluides.
  • L'échantillon est transféré dans un tube interne fermable à l'aide d'un grattoir
  • Les séparateurs coulissants, en PTFE, sont utilisés pour diviser le tube interne en différentes zones, ils empêchent également le mélange de l'échantillon
Pour substances en vrac agglutinées.