Imprimer
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥95%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Réactif de Marshall
293044MEA 233 EUR
293044M
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥95%, GPR RECTAPUR®
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Poids moléculaire: 259.18 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Indice Merck: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 95 %