Imprimer

Cyclohexane, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hexahydrobenzene, Hexamethylene

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 128 EUR
28920-10ML 28920-5ML
Cyclohexane, Supelco®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 7
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR