Imprimer

Toluène ≥98%, TECHNICAL

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

28701.364EA 155 EUR
28701.364 28701.466 28701.550 28701.950
Toluène ≥98%, TECHNICAL
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
Poids moléculaire: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Indice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR