Imprimer
Colonnes, PD MidiTrap™ G-25
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
28-9180-08
28-9180-08EA 430 EUR
28-9180-08
Colonnes, PD MidiTrap™ G-25
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes préremplies PD MidiTrap™ G-25 offrent un nettoyage pratique et rapide des biomolécules dont le poids moléculaire est >5000, avec une reproductibilité élevée et un haut rendement potentiel grâce à l'analyse de plusieurs échantillons en parallèle.
  • Nettoyage fiable et reproductible des protéines et autres biomolécules de grande taille (poids moléculaire >5000)
  • Idéales pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
  • Capacité de désalinisation élevée
  • Protocoles flexibles à utiliser avec l'
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable