Imprimer

Sodium hypochlorite 6…14% (active chlorine) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hypochlorite de sodium

27900.296EA 63.8 EUR
27900.296 27900.365 27900.445
Sodium hypochlorite 6…14% (active chlorine) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite

N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.

Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08702

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR