Imprimer

Sodium dithionite ≥85-87%, GPR RECTAPUR®

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Sodium hydrosulphite

27884.320EA 305 EUR
27884.320
Sodium dithionite ≥85-87%, GPR RECTAPUR®
Sodium dithionite
Formule: Na₂S₂O₄
Poids moléculaire: 174.11 g/mol
Point de fusion: 100
Point éclair: 101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011640
Numéro CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
REACH: 01-2119520510-57
Indice Merck: 13,08700

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (iodometric) (at time of batch analysis) 85 - 87%
Iron (Fe) max. 0,002%
Appearance white crystalline powder


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR