Imprimer
Adaptateurs, livraison, inclinés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05260001 05260002 05260003 05260004 05263001 05263002 05263003 05263004
271-2401EA 27.6 EUR
271-2401 271-2402 201-0364 201-3108 201-0365 201-0366 201-0367 271-2403
Adaptateurs, livraison, inclinés
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
DURAN®, verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Prise rodage standard et tube d'alimentation à un angle de 105°. Disponibles avec tubes de livraison longs et courts.