Imprimer
Tubes déflecteurs, Stutzer, droits
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05035032 05035044 05035011 05035045
201-0342EA 115 EUR
201-0342 201-2232 271-2233 201-1066
Tubes déflecteurs, Stutzer, droits
Composants de distillation Têtes de distillation
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Place directly onto the distillation flask to intercept droplets, with two standard ground joints.