Imprimer

Tétrachloroéthylène 99, GPR RECTAPUR®

Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)

Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Ethylène tétrachlorure, Tétrachloroethene, Perchloréthylène

26218.292EA 69.8 EUR
26218.292 26218.326 26218.361 26218.463
Tétrachloroéthylène 99, GPR RECTAPUR®
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Poids moléculaire: 165.83 g/mol
Point d'ébullition: 121.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 120 - 122 °C
Density (20/4) 1.620 - 1.630
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Indice de réfraction (20°C) 1.503 - 1.505
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 2 ppm
Water Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR