Imprimer

Compteurs de cellules électroniques

Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

40345015 40345010
HECH40345015EA 2150 EUR
HECH40345015 233-5394
Compteurs de cellules électroniques
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
The electronic memory devices specify blood counting.

  • Power supply operation
  • Rechargeable battery operation
  • Software (download) with computer analysis
  • Big TFT color display
  • Storage of last counting on device

The microscope image can be observed permanently, the numbers can be typed in easily.

Colour: Blue

Informations de livraison: Every device comes with an instruction manual.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR