Imprimer
Cutter de sécurité, SECUMAX EASYSAFE
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
121001.02
233-0193EA 30.2 EUR
233-0193
Cutter de sécurité, SECUMAX EASYSAFE
Couteaux
Lame en acier, poignée en plastique renforcé de fibre de verre.
  • Le dispositif intégré coupe le ruban d'emballage sans que la lame ne soit exposée
  • Changement de lame simple: aucun outil nécessaire
  • Le cutter peut être verrouillé à l'aide d'une clé spéciale (à commander séparément), ce qui réduit les risques pour l'hygiène résultant des changements non autorisés de lame
  • La lame dispose de quatre bords tranchants et peut donc être tournée quatre fois avant de devoir être remplacée
  • Poignée ergonomique, convenant aux gauchers et aux droitiers
Ce cutter pourEn savoir plus