Imprimer
Cutter de sécurité, SECUPRO MERAK
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
124001.02
233-0184EA 40 EUR
233-0184
Cutter de sécurité, SECUPRO MERAK
Couteaux
En acier, poignée en plastique.
  • Rétraction de lame automatique après la découpe, la lame se rétracte dans le boîtier même si l'utilisateur maintient le curseur enfoncé avec son pouce
  • Lame avec quatre bords de coupe : Augmente la durée d'utilisation d'une seule lame et assure une qualité élevée de coupe en toutes circonstances
  • Changement de lame sûr sans outi, un aimant intégré empêche la lame de tomber
  • Poignée en plastique résistant à l'abrasion et très légère, le bras qui effectue la coupe se fatigue moins
  • Utilisation par les gauchers et les
En savoir plus