Imprimer
Couteaux de laboratoire
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
199.001 199.002 199.003 199.004
233-0146EA 105 EUR
233-0146 233-0147 233-0148 233-0149
Couteaux de laboratoire
Couteaux
Ces couteaux de laboratoire en céramique ont des lames extrêmement dures, qui résistent aux produits chimiques, aux cassures et à la corrosion.
  • Anti-magnétiques et légers
  • Lavables au lave-vaisselle
  • Affutage longue tenue