Imprimer
Couteaux de laboratoire, série PROFI
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
181.086 192.031 192.033 192.036 192.053 180.532
RSGA181.086EA 29 EUR
RSGA181.086 233-0141 233-0142 233-0143 233-0145 RSGA180.532
Couteaux de laboratoire, série PROFI
Couteaux
Lames en acier composé de molybdène, de chrome et de vanadium, poignées en POM.
  • Lames forgées, trempées à froid, taillées à la main, extrêmement durables et tranchantes
  • Lavables au lave-vaisselle
  • Différentes lames pour diverses utilisations
Ces couteaux forgés haute qualité sont dédiés à la découpe de feuilles, tubes, panneaux d'isolation et autres matériaux. Ils s'utilisent également dans des applications alimentaires, les inspections et les dissections de la viande.