Imprimer
Pinces de précision
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
44 3 3C 5 7 5B 2 1 4 35A 35B AA F 6 0 SS-SA
232-1132EA 31.9 EUR
232-1132 232-1219 232-1220 232-1221 232-1230 OUTI5B 232-0000 232-0143 232-0216 232-0209 OUTI35B 232-0217 OUTIF OUTI6 OUTI0 OUTISS-SA
Pinces de précision
Pinces
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
  • Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
  • 100% antimagnétiques