Imprimer
Pince pour béchers
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2300
231-4120EA 377 EUR
231-4120
Pince pour béchers
Pinces
En acier laqué. Pour manipuler facilement et en toute sécurité des béchers et récipients similaires.
Les mâchoires des pinces présentent un rembourrage spécial en silicone, qui non seulement protège les récipients à maintenir, mais assure aussi leur isolation thermique.