Imprimer
Cuillères avec manche-spatule pour applications chimiques
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
021.120 021.150 021.210 021.250 021.180 021.300
231-1311EA 6.9 EUR
231-1311 231-1312 231-1314 231-0187 231-0186 231-0188
Cuillères avec manche-spatule pour applications chimiques
Cuillères
En acier inoxydable Remanit 4301, antimagnétique. Ces cuillères universelles avec manche plat conviennent à de nombreuses applications.
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide