Imprimer
Tubes Tygon® LMT 55 pour pompes
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
070534-02-ND 070534-03-ND 070534-11L-ND 070534-05L-ND 070534-08L-ND 070534-15L-ND 070534-17L-ND 070534-20L-ND 070534-21L-ND 070534-22L-ND 070534-24L-ND 070534-25L-ND 070534-23L-ND 070534-05-ND 070534-06-ND 070534-07-ND 070534-08-ND 070534-09-ND 070534-11-ND 070534-13-ND 070534-15-ND 070534-16-ND 070534-17-ND 070534-18-ND 070534-19-ND 070534-20-ND 070534-21-ND 070534-22-ND 070534-23-ND 070534-24-ND 070534-25-ND 070535-05-ND 070535-08-ND 070535-09-ND 070535-10-ND 070535-11-ND 070535-13-ND 070535-14-ND 070535-20-ND 070535-16-ND 070535-17-ND 070535-21-ND 070535-23-ND 070535-24-ND 070535-25-ND
224-0145EA 122 EUR
224-0145 VERN070534-03-ND VERN070534-11L-ND 228-1686 VERN070534-08L-ND VERN070534-15L-ND VERN070534-17L-ND VERN070534-20L-ND 224-0152 VERN070534-22L-ND 224-0154 VERN070534-25L-ND VERN070534-23L-ND VERN070534-05-ND VERN070534-06-ND VERN070534-07-ND VERN070534-08-ND 224-0147 VERN070534-11-ND VERN070534-13-ND VERN070534-15-ND 224-0149 VERN070534-17-ND VERN070534-18-ND VERN070534-19-ND VERN070534-20-ND 224-0151 VERN070534-22-ND VERN070534-23-ND 224-0153 VERN070534-25-ND VERN070535-05-ND VERN070535-08-ND VERN070535-09-ND VERN070535-10-ND VERN070535-11-ND VERN070535-13-ND VERN070535-14-ND VERN070535-20-ND VERN070535-16-ND 224-2012 VERN070535-21-ND VERN070535-23-ND VERN070535-24-ND VERN070535-25-ND
Tubes Tygon® LMT 55 pour pompes
Tuyaux Transfer Tubing
Sans DEHP et sans phtalates pour les applications de laboratoire.
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
  • Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles
  • Ne contiennent ni phtalates, ni BPA
Transparents et flexibles, durables et résistants aux fissures, les tubes sans DEHP offrent les performances supérieures inhabituelles. À ceci près que désormais, leur formule contient un plastifiant sans DEHP. Ils sont adaptés à la plupart des produits chimiques inorganiques que l'on trouve en laboratoire. Ils sont non oxydants et nonEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable