Imprimer
Instrument pour l'analyse du lait, LactoStar
Fournisseur: GERBER FUNKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
3510
224-0084EA 9110 EUR
224-0084
Instrument pour l'analyse du lait, LactoStar
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
LactoStar est le « grand frère » de LactoFlash. Il mesure les matières grasses, les protéines, le lactose, les SNG (solides non gras), les minéraux et calcule le point de congélation et la densité du lait. LactoStar utilise un échantillon de lait de 12 ml et le fait passer dans des capteurs thermiques et optiques pour obtenir les résultats. Jusqu'à 30 échantillons peuvent être traités par heure. L'appareil contient 3 pompes: la pompe de mesure, la pompe de rinçage et la pompe de nettoyage, qui sont raccordées au canister correspondant.
  • Capacité d'échantillon
En savoir plus