Imprimer
Entonnoirs à tige extra-longue
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
162 164 165
221-1860EA 14.6 EUR
221-1860 221-1861 221-1862
Entonnoirs à tige extra-longue
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En PP transparent
  • Nervures internes pour une filtration plus rapide
  • Très bonne résistance chimique, autoclavable
  • Conviennent à une utilisation avec un papier filtre standard
Avec nervures internes pour une filtration rapide. Angle d'ouverture de 60°.