Imprimer
Entonnoirs analytiques, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 42.1 EUR
221-1711 221-1712 221-1713
Entonnoirs analytiques, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs analytiques
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour la filtration rapide.