Imprimer
Entonnoirs, conteneur
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
41794 41894 41994 42393 42294
221-1411EA 10.7 EUR
221-1411 221-1412 221-1413 221-1415 221-1414
Entonnoirs, conteneur
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs de grande taille
PP ou PEHD, transparent.
  • Très bonne (en PP) ou bonne (en PE-HD) résistance chimique
  • Un insert de filtration en acier inoxydable et en aluminium est disponible séparément pour les modèles de 200 et 250 mm
  • Rapide et facile à nettoyer
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.