Imprimer
Baryum perchlorate ≥97.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
21749.236EA 478 EUR
21749.236
Baryum perchlorate ≥97.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Baryum perchlorate
Formule: Ba(ClO₄)₂
Poids moléculaire: 336.23 g/mol
Point de fusion: 505
Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 21 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003440
Numéro CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 (6.1) II
Indice Merck: 12,01016
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in methanol Max. 0.1 %
Not precipitated by H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 4 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm