Imprimer
Capuchons en Versilic®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162022-50 162025-50 162030-10
217-0003EA 433 EUR
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0007 217-0109 217-0110
Capuchons en Versilic®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Silicone, translucide. Idéal pour protéger les tuyauteries ou les éléments cylindriques saillants pendant le transport et toutes les opérations nécessitant une protection de l'ouverture (contre les chocs, les éclaboussures, la peinture, etc.). (contre les chocs, les éclaboussures, la peinture et autres).
  • Etanchéité et protection contre l'extérieur exceptionnelles
  • Transperçables et autoclavables
  • Résistent à l'usure, à l'ozone et aux stérilisations répétées
La taille indiquée correspond au diamètre extérieur du récipient à fermer en mm. ThermorésistantsEn savoir plus