Imprimer

Hydrogène peroxyde 30% (p/p) dans l'eau contient un inhibiteur ACS

Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

216763-100ML 216763-500ML 216763-4L
216763-100MLEA 57.6 EUR
216763-100ML 216763-500ML 216763-4L
Hydrogène peroxyde 30% (p/p) dans l'eau contient un inhibiteur ACS
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: 150.2 Déc. (en chauffant)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,04798

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay 29.0 - 32.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Titrable Acid Max. 0.0006 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 2 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
APHA Max. 10
Vapor Density 1 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR