Imprimer

Bonbonnes à col large, PEHD, avec bouchon à vis, Nalgene®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 134 EUR
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Bonbonnes à col large, PEHD, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-HD translucide ou PP translucide, avec bouchon à visser en PP.

  • En PE-HD: bonne résistance chimique/En PP: très bonne résistance chimique
  • En PE-HD: résistance thermique jusqu'à 120 °C/En PP: résistance thermique jusqu'à 135 °C, autoclavable
  • Etanches

Sturdy, space saving design with indelible graduations in gallons and litres. Wide mouth for easy filling, emptying and cleaning. Particularly useful for handling powders and other solid substances in large quantities. Includes integral shoulder lugs and a sturdy, stainless steel handle.
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR