Imprimer
Collecteurs d'échantillons, avec capuchons, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
6250-0005 6250-0012 6250-0018 6250-9028 6250-9050 6250-9075
216-8151EA 12.6 EUR
216-8151 216-8152 216-8153 216-8154 216-8155 216-8156
Collecteurs d'échantillons, avec capuchons, Nalgene®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PEBD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à des températures comprises entre –100 et +80 °C
  • Capuchon bien ajusté, robuste
Peut servir de collecteur d'échantillons, bécher pour des mesures de pH, nacelles de pesée et pour de nombreuses autres applications.