Imprimer
Bonbonnes, col large, PEBD, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
2210-0020 2210-0040 2210-0050 2210-0065 2210-0130
216-4393EA 70 EUR
216-4393 216-8702 216-4394 216-4395 216-4396
Bonbonnes, col large, PEBD, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-BD translucide, bouchon à visser en PP blanc.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Extra wide opening, broad shoulder handles make carrying and pouring easier, even when wearing gloves, leakproof closure
Ideal for storing and transporting reagents that react readily with HDPE polymerisation catalysts. Graduated.