Imprimer
Vases à échantillons, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 98.2 EUR
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Vases à échantillons, DURAN®
Pots Pots de spécimens
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec base rodée. Etanches à l'air et aux liquides en cas d'utilisation de graisse de rodage.