Imprimer
Collecteurs d'échantillons, avec couvercles clipsables
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 45.9 EUR
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Collecteurs d'échantillons, avec couvercles clipsables
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PEBD, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 80 °C
  • Conception robuste et légère
Avec couvercle clipsable attenant. Le couvercle s'enclenche facilement avec une légère pression. Base plate.