Imprimer
Verres de montre
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1060/04D 1060/06D 1060/18D 1060/20D 1060/14D 1060/21D 1060/09D 1060/10D
216-2770EA 13.6 EUR
216-2770 216-2748 216-2752 216-2777 216-2751 216-2753 BIBB1060/09D BIBB1060/10D
Verres de montre
Verres de montre
En verre PYREX®, à bord rodé
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
Pour des applications d'évaporation ou comme couvercle de bécher. Le bord rodé à la flamme minimise l'ébrèchement et le bris.