Imprimer
VWR®, Collecteurs d'échantillons, avec couvercles attenants
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
216-2625EA 262 EUR
216-2625 216-2627 216-2628
VWR®, Collecteurs d'échantillons, avec couvercles attenants
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PP, translucide.
  • Peuvent être utilisés d'une seule main; le bouchon ouvert reste à la verticale
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Aseptiques
Parfaits pour la collecte, le stockage et le transport d'échantillons.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.