Imprimer
VWR®, Verres de montre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
216-2181EA 49.2 EUR
216-2181 216-2182 216-2183 216-2184 216-2185 216-2186 216-2187 216-2188 216-2189
VWR®, Verres de montre
Verres de montre
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
  • Autoclavables et stérilisables
Ces verres de montre de forme concave peuvent être utilisés pour évaporer les liquides, retenir les solides pendant la pesée ou comme couvercles pour les récipients.