Imprimer
Cristallisoirs, Crystallizing dish DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 21.3 EUR
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Cristallisoirs, Crystallizing dish DURAN®
Plateaux/Récipients/Pots Cristallisoirs
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, avec ou sans bec verseur.
  • Très bonne résistance chimiqua
  • Grande résistance thermique, jusqu'à
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour de nombreuses applications. A partir de 100 ml, avec zone d'inscription blanche.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Certifications: DIN 12337 (sans bec verseur)
DIN 12338 (avec bec verseur)